Learn More
1-Fenil-2-propini-1-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
11357486 5 g 5 g
11347486 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11357486 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09549.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4187-87-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4187-87-5
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.162
Número MDL MFCD00021860
Clave InChI UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
PubChem CID 20155
Nombre IUPAC 1-fenilprop-2-in-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 1.087
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 5 g
Beilstein 742365
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%