Learn More
1-fenil-2-propen-1-ona (contiene ~1 % de BHT como estabilizador), TRC
Código de producto. 30425697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30425697 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3362605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propen-1-one
CAS 768-03-6
Fórmula molecular C9 H8 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Phenylpropenone, 2-Methyleneacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropene, Benzoylethylene, NSC 174109, Phenyl Vinyl Ketone, Vinyl Phenyl Ketone, Acrylophenone, 1-Phenyl-2-propen-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=CC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilprop-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 132.159
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.