Learn More
1-fenil-2-propen-1-ona (contiene ~1 % de BHT como estabilizador), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 768-03-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Phenylpropenone, 2-Methyleneacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropene, Benzoylethylene, NSC 174109, Phenyl Vinyl Ketone, Vinyl Phenyl Ketone, Acrylophenone, 1-Phenyl-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
| SMILES | C=CC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilprop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 132.159 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0575 |