Learn More
1-Fenil-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10777973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10777973 5 g Frasco de vidrio 5 g
10661784 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14898-87-4 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14898-87-4
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00004540
Clave InChI WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-phenyl-2-propanol, benzyl methyl carbinol, 2-hydroxy-1-phenylpropane, benzylmethylcarbinol, 2-propanol, 1-phenyl, benzeneethanol, .alpha.-methyl, alpha-methyl-phenethyl alcohol, benzeneethanol, alpha-methyl, alpha-methylbenzeneethanol, .alpha.-methylphenethyl alcohol
PubChem CID 94185
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-2-ol
SMILES CC(O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.5200 to 1.522
Cantidad 5 g
Beilstein 06,503
Gravedad específica 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.