Learn More
1-Fenil-2-pentanona, TRC
Código de producto. 30412577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412577 5 g
30421240 10 g
30413497 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3358555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6683-92-7
Fórmula molecular C11 H14 O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo 1-Phenyl-2-pentanone, Benzyl propyl ketone
Nombre IUPAC 1-fenilpentano-2-una
SMILES CCCC(=O)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-pentanone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1045