Learn More
1-Fenil-2-hexanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454363 25 g 25 g
11434363 1 g 1 g
11444363 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10944.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 25870-62-6 | C12H16O | 176.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25870-62-6
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Número MDL MFCD00027240
Clave InChI DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa
PubChem CID 33191
Nombre IUPAC 1-fenilhexan-2-ona
SMILES CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-hexanone
Densidad 0.94
Punto de ebullición 153°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 25 g
Beilstein 2044423
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 95%