Learn More
1-Fenil-2-[4-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1-butanone |
| CAS | 82413-31-8 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Butanone','1-phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-, 1-Phenyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O3/c1-2-19(21(22)17-8-4-3-5-9-17)16-11-13-18(14-12-16)24-20-10-6-7-15-23-20/h3-5,8-9,11-14,19-20H,2,6-7,10,15H2,1H3 |
| SMILES | CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(OC3CCCCO3)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(oxan-2-iloxi)fenil]-1-fenilbutan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1725 |