Learn More
1-Fenil-2-(4-N-Cbz-fenilamino-piperidina-1-il)-propano-1-uno, TRC
Código de producto. 30411655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411655 100 mg -
30428638 50 mg 50 miligramos
30418859 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336948100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936498-12-3
Fórmula molecular C28H30N2O3
Peso molecular (g/mol) 442.56
Nombre IUPAC Bencilo N-[1-(1-oxo-1-fenilpropano-2-il)piperidina-4-il]-N-fenilcarbamato
SMILES CC(N1CCC(CC1)N(C(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N2O3/c1-22(27(31)24-13-7-3-8-14-24)29-19-17-26(18-20-29)30(25-15-9-4-10-16-25)28(32)33-21-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,22,26H,17-21H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2256