Learn More
1-fenil-1H-tetrazol-5-tiol, TRC
Código de producto. 30415481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415481 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30415481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33701050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
CAS 86-93-1
Fórmula molecular C7H6N4S
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,2-Dihydro-1-phenyl-5H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, (1-Phenyltetrazol-5-yl)mercaptan, 1-Phenyl-1,2-tetrazoline-5-thione, 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione, 1-Phenyl-2H-tetrazole-5-thione, 1-Phenyl-4,5-dihydrotetrazole-5-thione, 1-Phenyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercapto-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-5-tetrazolethione, 1-Phenyl-5-thio-1,2,3,4-tetrazole, 1-Phenyl-5-thioxo-4,5-dihydrotetrazole, 1-Phenyltetrazole-5-thiol, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole, 5-Sulfanyl-1-phenyl-1H-tetrazole, Mercaptophenyltetrazole, NSC 24018, NSC 44916, NSC 67819
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
SMILES Sc1nnnn1c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-feniltetrazol-5-tiol
Peso molecular (g/mol) 178.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0313