Learn More
1-Fenil-1H-tetrazol-5-tiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490513 25 g 25 g
11400523 100 g 100 g
11410523 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12656.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-93-1 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol is an effective inhibitor of aluminum corrosion in 1M HCl solution. 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol was used in the synthesis of oxacyclic building blocks via highly stereoselective radical cyclization and olefin metathesis reactions. It was also used in the synthesis of metalated tetradecyl sulfone. It is also used in the spectrophotometric determination of Pt and Bi.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Fenil-1H-tetrazol-5-tiol es un inhibidor eficaz de la corrosión del aluminio en la solución 1M HCl. El 1-Fenil-1H-tetrazol-5-tiol se empleaba en la síntesis de bloques de construcción oxacíclicos a través de reacciones de metátesis de olefina y ciclización radical altamente estereoselectivas. También se empleaba en la síntesis de sulfona tetradecílica metalada. Asimismo, se utiliza en la determinación espectrofotométrica de Pt y Bi.
Solubilidad
Soluble en etanol al 5 %, agua (parcialmente), acetona, cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-93-1
Fórmula molecular C7H6N4S
Peso molecular (g/mol) 178.21
Número MDL MFCD00003129
Clave InChI GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
PubChem CID 690730
ChEBI CHEBI:79916
SMILES S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Punto de fusión ∼145°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Beilstein 139068
Información de solubilidad Soluble in 5% ethanol,water (partly),acetone,chloroform,and methanol.
Nombre IUPAC 1-phenyl-2,5-dihydro-1H-1,2,3,4-tetrazole-5-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol