Learn More
Éster etílico del ácido [(1-fenil-1H-tetrazol-5-il)sulfonil]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(1-Phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfonyl]acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 852657-49-9 |
| Fórmula molecular | C22 H22 O12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-6,14,17-20,22-24,26-28H,7H2,1H3,(H,29,30)/t14-,17?,18-,19?,20?,22-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1O)[C@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4OC([C@H](O)C(O)C4O)C(=O)O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R)-5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-4-oxo-2,3-dihidrocromen-7-il]oxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 478.403 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.111 |