Learn More
1-fenil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492417 50 g 50 g
11482417 10 g 10 g
11402427 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14270.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1126-00-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
1-Phenyl-1H-pyrazole is used in the preparation of 4,5-diphenylpyrazolo[1,5-a]quinoline, 1-(1,2,3,4-tetraphenylnaphthalen-5-yl)pyrazole and 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octaphenylanthracen-9-yl)pyrazole. It acts as a cyclometallated ligand in the preparation of new heteroleptic iridium(III) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fenil-1H-pirazol se utiliza en la preparación de 4,5-difenilpirazolo[1,5-a]quinolina, 1-(1,2,3,4-tetrafenilnaftalen-5-il)pirazol y 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octafenilantraden-9-il)pirazol. Actúa como ligando ciclometalado en la preparación de nuevos complejos de iridio(III) heterolépticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-00-7
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00003112
Clave InChI WITMXBRCQWOZPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrazole, n-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-phenyl, pyrazole, 1-phenyl, 1-phenylpyrazol, n-phenyl pyrazole, 1-phenyl pyrazole, 1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-1h-pyrazol, l-phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 70769
ChEBI CHEBI:38879
Nombre IUPAC 1-phenyl-1H-pyrazole
SMILES C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-pyrazole
Densidad 1.09
Punto de ebullición 141°C to 142°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.596
Cantidad 50 g
Beilstein 2594
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%