Learn More
Ácido 1-fenil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324192 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10160782 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10310494 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10324192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1133-77-3
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00463580
Clave InChI FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 237056
Nombre IUPAC ácido 2-fenilpirazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%