Learn More
1-Fenil-1H-pirazol-5-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10613213 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10583202 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10473034 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613213 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24504DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 132274-70-5
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Clave InChI OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776567
Nombre IUPAC 2-fenilpirazol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=CC=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 95%