Learn More
1-Fenil-1H-pirazol-5-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10583202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583202 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10613213 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10473034 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 132274-70-5
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Clave InChI OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776567
Nombre IUPAC 2-fenilpirazol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=CC=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.