Learn More
Ácido 1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469460 1 g 1 g
11459460 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50305.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1134-50-5 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134-50-5
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD00514518
Clave InChI ZROILLPDIUNLSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-4-carboxylate, 1-phenyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid, pyrazole, 1, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, akos pao-0321, acmc-1c9e6
PubChem CID 121026
Nombre IUPAC ácido 1-fenilpirazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 99%