Learn More
1-Fenil-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430529 250 mg 250 miligramos
15420529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63695.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54605-72-0 | C10H8N2O | 172.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54605-72-0
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.19
Número MDL MFCD02179568
Clave InChI PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, pubchem13271, acmc-1awxu, phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-phenyl
PubChem CID 952089
Nombre IUPAC 1-fenilpirazol-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 84°C to 88°C
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido