Learn More
1-fenil-1H-imidazol-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10052214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052214 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133044 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10602695 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10052214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC75904DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6002-15-9
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Clave InChI VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
Nombre IUPAC 1-fenilimidazol-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 97%