Learn More
1-Fenil-1-trimetilsiloxietileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene has been used in the synthesis of β-amino ketones in water via Mannich-type reaction and cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction. It is also used as chemical additives and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-fenil-1-trimetilsiloxietileno se ha utilizado en la síntesis de las β-aminocetonas en agua a través de la reacción de tipo Manlich y dihidropiranos cis-2,6-disustituidos a través de tres componentes, reacción en cascada one-pot. También se utiliza como aditivo químico e intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 53°C to 54°C (1mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1306914 |
| Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.34 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Índice de refracción | 1.502 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |