Learn More
1-Fenil-1-trimetilsiloxietileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327385 1 g 1 g
11337385 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05308.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13735-81-4 | C11H16OSi | 192.333 g/mol
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene has been used in the synthesis of β-amino ketones in water via Mannich-type reaction and cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction. It is also used as chemical additives and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fenil-1-trimetilsiloxietileno se ha utilizado en la síntesis de las β-aminocetonas en agua a través de la reacción de tipo Manlich y dihidropiranos cis-2,6-disustituidos a través de tres componentes, reacción en cascada one-pot. También se utiliza como aditivo químico e intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13735-81-4
Fórmula molecular C11H16OSi
Peso molecular (g/mol) 192.333
Número MDL MFCD00008582
Clave InChI AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-trimethylsiloxyethylene, trimethyl 1-phenylvinyl oxy silane, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxyethylene, 1-phenyl-1-trimethylsiloxy ethylene, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxy ethylene, benzene, 1-trimethylsilyl oxy ethenyl, silane, trimethyl 1-phenylethenyl oxy, acmc-209ccf
PubChem CID 117406
Nombre IUPAC trimetil(1-feniletenoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC(=C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 53°C to 54°C (1mmHg)
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
Cantidad 1 g
Beilstein 1306914
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.34
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.502
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.938