Learn More
Diclorhidrato de 1-fenil-1-piridin-2-ilmetanamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252392 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10059231 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10252392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10358CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 59575-91-6
Fórmula molecular C12H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 220.70
Número MDL MFCD00102147
Clave InChI GVGSFONXPJCBIS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo phenyl pyridin-2-yl methanamine hydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine hydrochloride, phenyl-2-pyridylmethylamine, chloride, phenyl 2-pyridyl methanamine hydrochloride, phenyl pyridin-2-yl methylamine hydrochloride, alpha-pyridin-2-yl benzylamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine dihydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2775257
Nombre IUPAC fenil(piridin-2-il)metanamina; clorhidrato
SMILES Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.16
Porcentaje de pureza 95%