Learn More
1-Phenyl-1-propanol 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10041640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10041640 250 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10041640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150032500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-propanol
Nombre de nota 99%
CAS 93-54-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H12O
Fórmula lineal C2H5CH(C6H5)OH
Índice de refracción 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00004564
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
Clave InChI DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)O
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 136.194
PubChem CID 7147
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid