Learn More
(+/-)-1-Fenil-1-propanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449782 100 g 100 g
11439782 25 g 25 g
11459782 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449782 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10830.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-54-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-54-9
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004564
Clave InChI DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-propanol, phenycholon, fepar, ejibil, felicur, livonal, 1-phenylpropanol, gallenperlen, phenylchol, bilergon
PubChem CID 7147
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-1-ol
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (±)-1-Phenyl-1-propanol
Densidad 0.994
Punto de ebullición 217°C to 219°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 100 g
Beilstein 1906759
Índice Merck 14,3768
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98%