Learn More
1-Fenil-1-pentin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410208 1 g 1 g
15420208 5 g 5 g
15430208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53416.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27975-78-6 | C11H12O | 160.216 g/mol
Reactant in the heterogeneously catalyzed etherification of glycerol, also in fritsch-wiechell rearrangement of 1-chlorovinyl sulfoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo en la eterificación catalizada heterogéneamente del glicerol y también en la reordenación de fritsch-wiechell de sulfóxidos de 1-clorovinil.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27975-78-6
Fórmula molecular C11H12O
Peso molecular (g/mol) 160.216
Número MDL MFCD00041589
Clave InChI QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol,1-phenyl, 1-pentyn-3-ol, 1-phenyl-, s, acmc-20mqra, 1-pentyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 11789508
Nombre IUPAC 1-fenilpent-1-in-3-ol
SMILES CCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Densidad 1.336
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 97%