Learn More
1-Fenil-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11331647 10 g 10 g
11341647 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11331647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04646.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 583-03-9 | C11H16O | 164.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-03-9
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.248
Número MDL MFCD00021935
Clave InChI OVGORFFCBUIFIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fenipentol, 1-phenyl-1-pentanol, 1-phenylpentanol, pancoral, phenylbutylcarbinol, suiclisin, alpha-butylbenzyl alcohol, 1-pentanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hydroxypentane, ph bc
PubChem CID 3338
Nombre IUPAC 1-fenilpentano-1-ol
SMILES CCCCC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-pentanol
Densidad 0.96
Punto de ebullición 137°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 10 g
Beilstein 1908761
Índice Merck 14,3975
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 95%