Learn More
1-Fenil-1-hexin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450248 25 g 25 g
15440248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53437.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1817-51-2 | C12H14O | 174.243 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1817-51-2
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.243
Número MDL MFCD00046687
Clave InChI HGUIQUVFOYTZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-hexyn-3-ol, 1-phenyl-1-hexyne-3-ol, 1-hexyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 582987
Nombre IUPAC 1-fenilhex-1-in-3-ol
SMILES CCCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Densidad 0.949
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.549
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.