Learn More
1-fenil-1-heptanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-1-heptanone |
| CAS | 1671-75-6 |
| Fórmula molecular | C13H18O |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilheptan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1358 |