Learn More
Ácido 1-fenil-1-ciclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Envase Dimensione della confezione
10367540 50 g Frasco de vidrio 50 g
10307500 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10367540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170680500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6120-95-2
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00001288
Clave InChI IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
Nombre IUPAC ácido 1-fenilciclopropano-1-carboxílico
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 87°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C3H4CO2H
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.