Learn More
Ácido 1-fenil-1-ciclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307500 10 g Frasco de vidrio 10 g
10367540 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170680100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6120-95-2
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00001288
Clave InChI IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
Nombre IUPAC ácido 1-fenilciclopropano-1-carboxílico
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 87°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C3H4CO2H
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos