Learn More
1-Fenil-1-ciclopropanocarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174280 10 g Frasco de vidrio 10 g
10184280 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170590100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 935-44-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-44-4
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00001270
Clave InChI ZHFURHRJUWYDKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-cyano-1-phenylcyclopropane, 1-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropyl cyanide, phenylcyclopropanenitrile, 1-phenylcyclopropanenitrile, phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropane carbonitrile
PubChem CID 70288
Nombre IUPAC 1-fenilciclopropano-1-carbonitrilo
SMILES N#CC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 137.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C3H4CN
Índice de refracción 1.5370 to 1.5400
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.