Learn More
1-fenil-1-ciclohexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-1-cyclohexene |
| CAS | 771-98-2 |
| Fórmula molecular | C12H14 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Phenylcyclohexene, 2-Phenylcyclohexene, 3,4-Dihydro-1,1'-biphenyl, Cyclohex-1-en-1-ylbenzene, NSC 403862, NSC 44834 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-9H,2,5-6,10H2 |
| SMILES | C1CCC(=CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ciclohexen-1-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1096 |