Learn More
1-fenil-1-butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-1-butyne |
| CAS | 622-76-4 |
| Fórmula molecular | C10H10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzene','1-butyn-1-yl- (ACI), 1-Butyn-1-ylbenzene (ACI), 1-Butyne','1-phenyl- (6CI','7CI','8CI), Benzene','1-butynyl- (9CI), 1-Butynylbenzene, 1-Ethyl-2-phenylacetylene, 1-Phenyl-1-butyne, Ethylphenylacetylene, Phenylethylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC#Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | but-1-inilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0783 |