Learn More
1-Fenilo-1,4-pentanodiona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377936 5 g 5 g
11367936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13151.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-05-1 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1-Phenyl-1,4-pentanedione is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1: La fenilo-1,4-pentanodiona se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-05-1
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00092889
Clave InChI RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione
PubChem CID 136371
Nombre IUPAC 1-fenilpentano-1,4-diona
SMILES CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1,4-pentanedione
Punto de ebullición 158°C to 162°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Beilstein 908230
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 96%