Learn More
1-Fenil-1-[4-(1-piperidinil)fenil]-2-propin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470646 25 g 25 g
15460646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53435.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214746-69-7 | C20H21NO | 291.394 g/mol
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fenil-1-[4-(1-piperidinil)fenil]-2-propin-1-ol se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214746-69-7
Fórmula molecular C20H21NO
Peso molecular (g/mol) 291.394
Número MDL MFCD17677347
Clave InChI AIBIEAJBGHJQJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-4-1-piperidinyl phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidin-1-yl phenyl prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidinophenyl prop-2-yn-1-ol, 1-4-piperidinophenyl-1-phenyl-2-propyne-1-ol
PubChem CID 15536835
Nombre IUPAC 1-fenil-1-(4-piperidin-1-ilfenil)prop-2-in-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)N3CCCCC3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 97%