Learn More
1-fenil-1-(2-piridil)etanol, TRC
Código de producto. 30417251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30417251 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30417251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336675250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol
CAS 19490-92-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H13 N O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol, Doxylamine impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12/h2-10,15H,1H3
SMILES CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 1-fenil-1-(2-piridil)etanol
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0997
Porcentaje de pureza >95