Learn More
1-fenil-1-(2-piridil)etanol, TRC
Product Code. 30413348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30413348 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30413348 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP33667550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol
CAS 19490-92-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H13 N O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol, Doxylamine impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12/h2-10,15H,1H3
SMILES CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 1-fenil-1-(2-piridil)etanol
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0997
Porcentaje de pureza >95