Learn More
1-Fenil-1,2-propanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10279493 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 579-07-7 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-07-7
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00008755
Clave InChI BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,2-propanedione, acetylbenzoyl, acetyl benzoyl, benzoylacetyl, methylphenylglyoxal, pyruvophenone, 1,2-propanedione, 1-phenyl, phenylmethyldiketone, benzoyl methyl ketone, methyl phenyl diketone
PubChem CID 11363
ChEBI CHEBI:63552
Nombre IUPAC 1-fenilpropano-1,2-diona
SMILES CC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1, 2-propanedione
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 105.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCOCH3
Índice de refracción 1.5300 to 1.5340
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 677
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-1,2-propanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.