Learn More
1-Fenil-1,2-propanodiona-2-oxima, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726803 10 g Frasco de vidrio 10 g
10551841 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    29.65€ / 10 g
    Ahorro 3.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-51-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-51-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00002115
Clave InChI YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-hydroxyimino propiophenone, isonitrosopropiophenone, 2-hydroxyiminopropiophenone, 2-hydroxyimino-1-phenylpropan-1-one, propiophenone, isonitroso, 2-isonitrosopropiophenone, alpha-oximinopropiophenone, 1-phenyl-1,2-propanedione 2-oxime, .alpha.-oximinopropiophenone
PubChem CID 9566063
Nombre IUPAC (2E)-2-hidroxiimino-1-fenilpropan-1-ona
SMILES C\C(=N/O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1, 2-propanedione-2-oxime
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 115.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COC(=NOH)CH3
Cantidad 10 g
Beilstein 07, III, 3464
Información de solubilidad Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals