Learn More
(+/-)-1-Fenil-1,2-etanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428829 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15428829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04551.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
CAS 93-56-1
Punto de fusión 66°C to 68°C
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Fórmula molecular C8H10O2
Número MDL MFCD00003546
Cantidad 5 g
Beilstein 1306723
Índice Merck 14,8861
Sinónimo 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
Clave InChI PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Nombre IUPAC 1-feniletano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 138.166
PubChem CID 7149
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%