Learn More
1-Fenil-1,2-etanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10506941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10506941 5 g Frasco de vidrio 5 g
10603332 25 g Frasco de plástico 25 g
10550594 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10506941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130590050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-56-1
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00003546
Clave InChI PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
Nombre IUPAC 1-feniletano-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 67°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(C6H5)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 907
Índice Merck 15, 8991
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o copos