Learn More
1-Fenil-1,2,3-butanotrion 2-oxima, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393946 5 g 5 g
11383946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17073.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6797-44-0
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00466576
Clave InChI JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
PubChem CID 9576558
Nombre IUPAC (2E)-2-hidroxiimin-1-fenilbutan-1,3-diona
SMILES CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Punto de fusión 128°C to 130°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1946580
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.