Learn More
1-Fenil-1,2,3-butanotrion 2-oxima, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383946 1 g 1 g
11393946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17073.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6797-44-0
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00466576
Clave InChI JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
PubChem CID 9576558
Nombre IUPAC (2E)-2-hidroxiimin-1-fenilbutan-1,3-diona
SMILES CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Punto de fusión 128°C to 130°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1946580
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza ≥98%