Learn More
1-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| CAS | 3018-20-0 |
| Fórmula molecular | C16 H16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylnaphthalene, 1-Phenyltetralin. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-5,7-9,11,16H,6,10,12H2 |
| SMILES | C1CC(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.298 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.125 |