Learn More
1-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, TRC
Código de producto. 30421254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421254 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30421254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32272350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 3018-20-0
Fórmula molecular C16 H16
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylnaphthalene, 1-Phenyltetralin.
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-5,7-9,11,16H,6,10,12H2
SMILES C1CC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Nombre IUPAC 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 208.298
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.125