Learn More
1-fenoxi-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenoxy-2-propanol |
| CAS | 770-35-4 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Phenoxy-2-propanol, (±)-1-Phenoxy-2-propanol, 2-Hydroxypropyl phenyl ether, 2-Phenoxy-1-methylethanol, NSC 24015, Phenoxyisopropanol, Propylene phenoxetol, rac-1-Phenoxy-2-propanol, β-Phenoxyisopropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)COc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |