Learn More
1-Fenoxi-2-propanol, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331637 50 g 50 g
11341637 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04596.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-35-4
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00016861
Clave InChI IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
Nombre IUPAC 1-fenoxipropan-2-ol
SMILES CC(O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenoxy-2-propanol
Densidad 1.06
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 50 g
Beilstein 1941356
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico