Learn More
1-fenoxi-2-propanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325317 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325317 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16045600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenoxy-2-propanol
CAS 770-35-4
Nombres de analitos o componentes 1-Phenoxy-2-propanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
SMILES CC(O)COc1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenoxipropan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 152.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837 g/mol