Learn More
1-fenetil-2-piridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 18065-78-6 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyridone','1-phenethyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridinone, 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridone, 1-(2-Phenylethyl)-2-pyridone, 1-Phenethyl-2-pyridinone, NSC 167484 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO/c15-13-8-4-5-10-14(13)11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-8,10H,9,11H2 |
| SMILES | O=C1C=CC=CN1CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-feniletil)piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 199.2484 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0997 |