Learn More
Ácido 1-fenazinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30413501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413501 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30413501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP295325250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Phenazinecarboxylic acid
CAS 2538-68-3
Fórmula molecular C13 H8 N2 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phenazinecarboxylic acid (6CI), NSC 15851, Phenazine-α-carboxylic acid, Shenqinmycin, Tubermycin B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8N2O2/c16-13(17)8-4-3-7-11-12(8)15-10-6-2-1-5-9(10)14-11/h1-7H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cccc2nc3ccccc3nc12
Nombre IUPAC ácido fenazina-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 224.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0586
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.