Learn More
Ácido 1-fenazinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30416557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416557 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP295325100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenazinecarboxylic acid
CAS 2538-68-3
Fórmula molecular C13 H8 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenazinecarboxylic acid (6CI), NSC 15851, Phenazine-α-carboxylic acid, Shenqinmycin, Tubermycin B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8N2O2/c16-13(17)8-4-3-7-11-12(8)15-10-6-2-1-5-9(10)14-11/h1-7H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cccc2nc3ccccc3nc12
Nombre IUPAC ácido fenazina-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 224.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0586